Cobalt(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cobaltous bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
427136-1G
427136-5G
SIAL427136-1GEA
53.2
EUR
SIAL427136-1G
SIAL427136-5G
Cobalt(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)bromid
Formel:
Br₂Co Molecular Weight: 218,74 g/mol Dichte: 4,909 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00016017 CAS-Nummer: 7789-43-7 EINECS: 232-166-7 Merck Index: 12,02496 |