Iridium(IV)bromid ≥99,99% (Metall-Basis) Ir ≥ 37.1%, Premion®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
39493.02
39493.04
39493.02EA
151
EUR
39493.02
39493.04
Iridium(IV)bromid ≥99,99% (Metall-Basis) Ir ≥ 37.1%, Premion®
Iridium(IV)bromid
Purity: 99.99%
CAS No.: 7789-64-2
Molecular Formula: IrBr4
Formula Weight: 511.84
Physical Form: Crystalline
Odour: Acrid
MDL No.: MFCD00049467
Formel:
Br₄Ir Molecular Weight: 511,84 g/mol Schmelzpunkt: Zersetzung Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049467 CAS-Nummer: 7789-64-2 EINECS: 232-180-3 |