Nickel(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Nickeldibromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
217891-10G 217891-50G
SIAL217891-10GEA 42.9 EUR
SIAL217891-10G SIAL217891-50G
Nickel(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)bromid
Formel: Br₂Ni
Molecular Weight: 218.5 g/mol
Schmelzpunkt: 963
Dichte: 5.09 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011141
CAS-Nummer: 13462-88-9
EINECS: 236-665-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,06585