Palladium(II)bromid ≥99,99% (Metall-Basis) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Palladiumdibromid
11878.04
11878.09
11878.04EA
264
EUR
11878.04
11878.09
Palladium(II)bromid ≥99,99% (Metall-Basis) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Palladium(II)bromid
Purity: 99.99%
CAS No.: 13444-94-5
Molecular Formula: PdBr2
Formula Weight: 266.22
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00011170
Formel:
Br₂Pd Molecular Weight: 266,23 g/mol Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 5,173 g/cm³ (16 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011170 CAS-Nummer: 13444-94-5 EINECS: 236-588-2 |