Palladium(II)bromid ≥99,998% (Metall-Basis) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Palladiumdibromid
43697.03
43697.06
43697.03EA
162
EUR
43697.03
43697.06
Palladium(II)bromid ≥99,998% (Metall-Basis) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Palladium(II)bromid
Purity: 99.998%
CAS No.: 13444-94-5
Molecular Formula: PdBr2
Formula Weight: 266.22
Physical Form: Powder
Appearance: Black
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00011170
Formel:
Br₂Pd Molecular Weight: 266,23 g/mol Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 5,173 g/cm³ (16 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011170 CAS-Nummer: 13444-94-5 EINECS: 236-588-2 |