Palladium(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Palladiumdibromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
205877-10G 205877-2G
SIAL205877-10GEA 879 EUR
SIAL205877-10G SIAL205877-2G
Palladium(II)bromid, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)bromid
Formel: Br₂Pd
Molecular Weight: 266,23 g/mol
Dichte: 5,173 g/cm³ (16 °C)
MDL: MFCD00011170
CAS-Nummer: 13444-94-5
EINECS: 236-588-2