Cobalt(II)chlorid, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cobaltdichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
8.02540.0025EA 47.8 EUR
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
Cobalt(II)chlorid, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)chlorid
Formel: Cl₂Co
Molecular Weight: 129.84 g/mol
Siedepunkt: 1049
Schmelzpunkt: 735
Dichte: 1.6795 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010938
CAS-Nummer: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02498
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 735 °C
Molar Mass 129.83 g/mol
Boiling Point 1049 °C (1013 hPa)
Density 3.36 g/cm3 (25 °C)