Cobalt(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cobaltdichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
449776-25G
449776-5G
SIAL449776-25GEA
709
EUR
SIAL449776-25G
SIAL449776-5G
Cobalt(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)chlorid
Formel:
Cl₂Co Molecular Weight: 129,84 g/mol Siedepunkt: 1049 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 735 °C Dichte: 1,6795 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00010938 CAS-Nummer: 7646-79-9 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,02498 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...