Eisen(III)chlorid, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Eisentrichlorid
12357.A1EA 60 EUR
12357.A1 12357.22 12357.C4 12357.A7 12357.09
Eisen(III)chlorid, wasserfrei 98%
Eisen(III)chlorid
Formel: FeCl₃
Molecular Weight: 162,21 g/mol
Siedepunkt: 316 °C
Schmelzpunkt: 306 °C
Dichte: 2,90
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011005
CAS-Nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4019