Eisen(III)chlorid, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Eisentrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03945.0500
8.03945.1000
8.03945.9060
8.03945.9025
8.03945.0500EA
68
EUR
8.03945.0500
8.03945.1000
8.03945.9060
8.03945.9025
Eisen(III)chlorid, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Eisen(III)chlorid
Formel:
FeCl₃ Molecular Weight: 162.21 g/mol Siedepunkt: 315 Schmelzpunkt: 260 Dichte: 2.8 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011005 CAS-Nummer: 7705-08-0 EINECS: 231-729-4 UN: 1773 ADR: 8 III Merck Index: 13,04048 |