Eisen(III)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Eisentrichlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

451649-1G 451649-5G
SIAL451649-1GEA 177 EUR
SIAL451649-1G SIAL451649-5G
Eisen(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Eisen(III)chlorid
Formel: FeCl₃
Molecular Weight: 162,21 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 260 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011005
CAS-Nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR