Eisen(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Eisentrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
701122-1G 701122-25G 701122-5G
SIAL701122-1GEA 44 EUR
SIAL701122-1G SIAL701122-25G SIAL701122-5G
Eisen(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Eisen(III)chlorid
Formel: FeCl₃
Molecular Weight: 162.21 g/mol
Siedepunkt: 315
Schmelzpunkt: 260
Dichte: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011005
CAS-Nummer: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048