Nickel(II)chlorid, wasserfrei 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nickeldichlorid
378350050
378350250
ACRO378350050EA
168
EUR
ACRO378350050
ACRO378350250
Nickel(II)chlorid, wasserfrei 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Nickel(II)chlorid
Formel:
Cl₂Ni Molecular Weight: 129,6 g/mol Schmelzpunkt: 1001 °C Dichte: 3,55 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011142 CAS-Nummer: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06588 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange Powder |
Titration Complexometric | 44.6 to 46.0 % (Ni) |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |