Nickel(II)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Nickeldichlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

451193-25G 451193-5G
SIAL451193-25GEA 961 EUR
SIAL451193-25G SIAL451193-5G
Nickel(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)chlorid
Formel: Cl₂Ni
Molecular Weight: 129,6 g/mol
Schmelzpunkt: 1009 °C
Dichte: 3,55 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011142
CAS-Nummer: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06588

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR