Platin(II)chlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Platinum dichloride
A16549.03 A16549.06
A16549.03EA 196 EUR
A16549.03 A16549.06
Platin(II)chlorid ≥98%
Platin(II)chlorid
Purity: 98% CAS No.: 10025-65-7 Molecular Formula: Cl2Pt Formula Weight: 266.00 Melting Point: 581° dec. Merck Reference: 14,7528 MDL No.: MFCD00011181
Formel: Cl₂Pt
Molecular Weight: 265,99 g/mol
Schmelzpunkt: 581 °C (Zersetzung)
Dichte: 5,87
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011181
CAS-Nummer: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7528