Platin(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Platinum dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
206091-1G 206091-250MG 206091-5G
SIAL206091-1GEA 166 EUR
SIAL206091-1G SIAL206091-250MG SIAL206091-5G
Platin(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Platin(II)chlorid
Formel: Cl₂Pt
Molecular Weight: 265,99 g/mol
Schmelzpunkt: 581 °C
Dichte: 6,05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011181
CAS-Nummer: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07687