Platin(IV)chlorid (57,5% Pt), anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Platintetrachlorid
MQ200
8.07347.0001 8.07347.0005 8.07347.8100
8.07347.0001EA 232 EUR
8.07347.0001 8.07347.0005 8.07347.8100
Platin(IV)chlorid (57,5% Pt), anhydrous zS, Sigma-Aldrich®
Platin(IV)chlorid
Formel: Cl₄Pt
Molecular Weight: 336.89 g/mol
Schmelzpunkt: 370
Dichte: 4.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011182
CAS-Nummer: 13454-96-1
EINECS: 236-645-1
UN: 2923
ADR: 8 (6.1) II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 587 g/l (25 °C)
Molar Mass 336.89 g/mol
Density 4.3 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)