Platin(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Platintetrachlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
206113-1G
206113-250MG
206113-5G
SIAL206113-1GEA
194
EUR
SIAL206113-1G
SIAL206113-250MG
SIAL206113-5G
Platin(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Platin(IV)chlorid
Formel:
Cl₄Pt Molecular Weight: 336,89 g/mol Schmelzpunkt: 370 °C Dichte: 4,3 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011182 CAS-Nummer: 13454-96-1 EINECS: 236-645-1 UN: 3260 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...