Platin(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Platintetrachlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
520640-1G 520640-5G
SIAL520640-1GEA 150 EUR
SIAL520640-1G SIAL520640-5G
Platin(IV)chlorid, Sigma-Aldrich®
Platin(IV)chlorid
Formel: Cl₄Pt
Molecular Weight: 336,89 g/mol
Schmelzpunkt: 370 °C
Dichte: 4,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011182
CAS-Nummer: 13454-96-1
EINECS: 236-645-1
UN: 3260
ADR: 8,III