Rhodium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Rhodiumtrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
307866-2.5G 307866-500MG
SIAL307866-2.5GEA 2120 EUR
SIAL307866-2.5G SIAL307866-500MG
Rhodium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Rhodium(III)chlorid
Formel: Cl₃Rh
Molecular Weight: 209,26 g/mol
Dichte: 5,38 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011204
CAS-Nummer: 10049-07-7
EINECS: 233-165-4
Merck Index: 12,08355