Ruthenium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Rutheniumtrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
208523-10G 208523-2G 208523-50G
SIAL208523-10GEA 349 EUR
SIAL208523-10G SIAL208523-2G SIAL208523-50G
Ruthenium(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Ruthenium(III)chlorid
Formel: Cl₃Ru
Molecular Weight: 207,43 g/mol
Schmelzpunkt: 500 °C
Dichte: 3,11 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011208
CAS-Nummer: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08455