Cobalt(II)fluorid 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cobaltdifluorid
311270250 311270050
ACRO311270250EA 87.9 EUR
ACRO311270250 ACRO311270050
Cobalt(II)fluorid 99%
Cobalt(II)fluorid
Formel: CoF₂
Molecular Weight: 96,93 g/mol
Siedepunkt: 1400 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 1200 °C
Dichte: 4,46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010941
CAS-Nummer: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02465
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink Powder
Assay ≥98.5 % (ex F)