Cobalt(II)fluorid, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cobaltdifluorid
13074.14 13074.22
13074.14EA 72.2 EUR
13074.14 13074.22
Cobalt(II)fluorid, wasserfrei 98%
Cobalt(II)fluorid
Purity: 98% CAS No.: 10026-17-2 Molecular Formula: CoF2 Formula Weight: 96.93 Physical Form: Powder Density: 4.46 Melting Point: 1200° Boiling Point: 1400° Merck Reference: 14,2440 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00010941
Formel: CoF₂
Molecular Weight: 96,93 g/mol
Siedepunkt: 1400 °C
Schmelzpunkt: 1200 °C
Dichte: 4,46
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010941
CAS-Nummer: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2440