Cobalt(II)fluorid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
Purity: 99.99%
CAS No.: 10026-17-2
Molecular Formula: CoF2
Formula Weight: 96.93
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.46
Melting Point: 1200°
Boiling Point: 1400°
Merck Reference: 14,2440
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00010941
Formel:
CoF₂ Siedepunkt: 1400 °C Schmelzpunkt: 1200 °C Dichte: 4,46 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010941 CAS-Nummer: 10026-17-2 EINECS: 233-061-9 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 14,2440 |