Cobalt(II)fluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: Cobaltdifluorid
004570-100G 004570-500G
FLUO004570-100GEA 165 EUR
FLUO004570-100G FLUO004570-500G
Cobalt(II)fluorid
Cobalt(II)fluorid
Formel: CoF₂
Molecular Weight: 96,93 g/mol
Siedepunkt: 1400 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1200 °C
Dichte: 4,46 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010941
CAS-Nummer: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02465