Nickel(II)fluorid

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: Nickeldifluorid

006874-10G 006874-25G 006874-100G
FLUO006874-10GEA 0 EUR
FLUO006874-10G FLUO006874-25G FLUO006874-100G
Nickel(II)fluorid
Nickel(II)fluorid
Formel: F₂Ni
Molecular Weight: 96.69 g/mol
Schmelzpunkt: 1360…1380 °C
Dichte: 2.67…2.77 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00016263
CAS-Nummer: 10028-18-9
EINECS: 233-071-3
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06591

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR