Nickel(II)fluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Nickeldifluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
342211-10G 342211-50G
SIAL342211-10GEA 109 EUR
SIAL342211-10G SIAL342211-50G
Nickel(II)fluorid, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)fluorid
Formel: F₂Ni
Molecular Weight: 96,69 g/mol
Schmelzpunkt: 1360…1380 °C
Dichte: 2,67…2.77 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00016263
CAS-Nummer: 10028-18-9
EINECS: 233-071-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06591