Palladium(II)iodid (≥28% Pd) ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
11881.04 11881.09
11881.04EA 191 EUR
11881.04 11881.09
Palladium(II)iodid (≥28% Pd) ≥99,9% (Metall-Basis)
Palladium(II)iodid
Purity: 99.9% CAS No.: 7790-38-7 Molecular Formula: PdI2 Formula Weight: 360.23 Physical Form: Powder Density: 6.003 Appearance: Black Melting Point: 350° dec. MDL No.: MFCD00011171
Formel: I₂Pd
Molecular Weight: 360,23 g/mol
Schmelzpunkt: 350 °C (Zersetzung)
Dichte: 6,003
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011171
CAS-Nummer: 7790-38-7
EINECS: 232-203-7