Eisen(II,III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Trieisentetraoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
310069-25G 310069-500G
SIAL310069-25GEA 48.8 EUR
SIAL310069-25G SIAL310069-500G
Eisen(II,III)oxid, Sigma-Aldrich®
Eisen(II,III)oxid
Formel: Fe₃O₄
Molecular Weight: 231,54 g/mol
Schmelzpunkt: 1560 °C
Dichte: 5,18 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011010
CAS-Nummer: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 12,04087