Eisen(II,III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Trieisentetraoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
637106-100G 637106-250G 637106-25G
SIAL637106-100GEA 247 EUR
SIAL637106-100G SIAL637106-250G SIAL637106-25G
Eisen(II,III)oxid, Sigma-Aldrich®
Eisen(II,III)oxid
Formel: Fe₃O₄
Molecular Weight: 231.54 g/mol
Schmelzpunkt: 1560
Dichte: 5.18 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011010
CAS-Nummer: 1317-61-9
EINECS: 215-277-5
Merck Index: 12,04087