Eisen(III)oxid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) -100 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Dieisentrioxid
ACRO193260100EA 73 EUR
ACRO193260100 ACRO193262500 ACRO193260500
Eisen(III)oxid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) -100 mesh
Eisen(III)oxid
Formel: Fe₂O₃
Molecular Weight: 159,69 g/mol
Schmelzpunkt: 1538 °C (Zersetzung)
Dichte: 5,24 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011008
CAS-Nummer: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red-brown to rust brown Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %