Eisen(III)oxid ≥99,995% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Dieisentrioxid
10716.14 10716.22
10716.14EA 163 EUR
10716.14 10716.22
Eisen(III)oxid ≥99,995% (Metall-Basis), Puratronic®
Eisen(III)oxid
Purity: 99.998% CAS No.: 1309-37-1 Molecular Formula: Fe2O3 Formula Weight: 159.69 Physical Form: Powder Density: 5.24 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 1565° Merck Reference: 14,4028 MDL No.: MFCD00011008
Formel: Fe₂O₃
Molecular Weight: 159.69 g/mol
Schmelzpunkt: 1565 °C
Dichte: 5.24
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011008
CAS-Nummer: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 14,4028
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Total Metal Impurities 0.002% max