Eisen(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Dieisentrioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
544884-25G
544884-5G
SIAL544884-25GEA
152
EUR
SIAL544884-25G
SIAL544884-5G
Eisen(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Eisen(III)oxid
Formel:
Fe₂O₃ Molecular Weight: 159,69 g/mol Schmelzpunkt: 1538 °C Dichte: 5,24 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011008 CAS-Nummer: 1309-37-1 EINECS: 215-168-2 Merck Index: 13,04058 |