Iridium(IV)oxid ≥99,99% (Metall-Basis) Ir ≥ 84.5%, Premion®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Iridiumdioxid
43396.06 43396.03
43396.06EA 3016 EUR
43396.06 43396.03
Iridium(IV)oxid ≥99,99% (Metall-Basis) Ir ≥ 84.5%, Premion®
Iridium(IV)oxid
Purity: 99.99% CAS No.: 12030-49-8 Molecular Formula: IrO2 Formula Weight: 224.20 Physical Form: Powder Density: 11.7 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011065
Formel: IrO₂
Molecular Weight: 224,22 g/mol
Siedepunkt: –27 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –102 °C
Dichte: 11,7
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011065
CAS-Nummer: 12030-49-8
EINECS: 234-743-9
UN: 1479
ADR: 5.1,II