Iridium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Iridiumdioxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
206237-1G 206237-5G
SIAL206237-1GEA 605 EUR
SIAL206237-1G SIAL206237-5G
Iridium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Iridium(IV)oxid
Formel: IrO₂
Molecular Weight: 224.22 g/mol
Siedepunkt: –27 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –102 °C
Dichte: 3.09 g/cm³ (18 °C)
MDL: MFCD00011065
CAS-Nummer: 12030-49-8
EINECS: 234-743-9
UN: 1479
ADR: 5.1 II