Nickel(II)oxid 97%, Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nickelmonoxid, Bunsenit, Nickeloxid
415585000
415581000
ACRO415585000EA
166
EUR
ACRO415585000
ACRO415581000
Nickel(II)oxid 97%, Pulver
Nickel(II)oxid
Formel:
NiO Molecular Weight: 74,69 g/mol Schmelzpunkt: 1960 °C Dichte: 4,6 to 6.67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011145 CAS-Nummer: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Green Powder |
Titration Complexometric | ≥96.0 % |
Calcium (Ca) | ≤0.003 % |
Cobalt (Co) | ≤0.025 % |
Copper (Cu) | ≤0.0005 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.01 % |
Manganese (Mn) | ≤0.001 % |