Nickel(II)oxid, Technipur®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Nickelmonoxid, Bunsenit, Nickeloxid
1.00782.1000 1.00782.9025
1.00782.1000EA 160 EUR
1.00782.1000 1.00782.9025
Nickel(II)oxid, Technipur®
Nickel(II)oxid
Formel: NiO
Molecular Weight: 74,69 g/mol
Schmelzpunkt: 1990 °C
Dichte: 4,6…6.67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011145
CAS-Nummer: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7