Nickel(II)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Nickelmonoxid, Bunsenit, Nickeloxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

203882-100G 203882-20G
SIAL203882-100GEA 649 EUR
SIAL203882-100G SIAL203882-20G
Nickel(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)oxid
Formel: NiO
Molecular Weight: 74,69 g/mol
Schmelzpunkt: 1990 °C
Dichte: 4,6…6.67 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011145
CAS-Nummer: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR