Nickel(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nickelmonoxid, Bunsenit, Nickeloxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
481793-25G
481793-5G
SIAL481793-25GEA
296
EUR
SIAL481793-25G
SIAL481793-5G
Nickel(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)oxid
Formel:
NiO Molecular Weight: 74.69 g/mol Schmelzpunkt: 1990 Dichte: 4.6…6.67 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011145 CAS-Nummer: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...