Nickel(II)oxid, grün (≥78,5% Ni)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nickelmonoxid, Bunsenit, Nickeloxid
45094.A1
45094.30
45094.A1EA
324
EUR
45094.A1
45094.30
Nickel(II)oxid, grün (≥78,5% Ni)
Nickel(II)oxid
CAS No.: 1313-99-1
Molecular Formula: NiO
Formula Weight: 74.71
Physical Form: -400 Mesh Powder
Density: 6.67
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,6512
MDL No.: MFCD00011145
Formel:
NiO Molecular Weight: 74,69 g/mol Schmelzpunkt: 1984 °C Dichte: 6,67 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011145 CAS-Nummer: 1313-99-1 EINECS: 215-215-7 Merck Index: 14,6512 |