Osmiumtetraoxid
Lieferant: POLYSCIENCES
|
Gefahr
|
Synonyme:
Osmiumsäure, Osmium(VIII)oxid
0223A-5
0223B-10
POLS0223A-5EA
0
EUR
POLS0223A-5
POLS0223B-10
Osmiumtetraoxid
Osmiumtetraoxid
Formel:
O₄Os Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 40 °C Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011150 CAS-Nummer: 20816-12-0 EINECS: 244-058-7 UN: 2471 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,06962 |