Platin(IV)oxid 83% Pt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Platindioxid, Adams Katalysator
195320010 195320050
ACRO195320010EA 193 EUR
ACRO195320010 ACRO195320050
Platin(IV)oxid 83% Pt
Platin(IV)oxid
Formel: O₂Pt
Molecular Weight: 227.08 g/mol
Schmelzpunkt: 450
Dichte: 11.8
MDL: MFCD00011184
CAS-Nummer: 1314-15-4
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1 I
Merck Index: 12,07686
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Powder
Assay ≥79 % (Pt)