Ruthenium(IV)oxid, wasserfrei 99.9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Rutheniumdioxid
A10816.14 A10816.03 A10816.06
A10816.14EA 2060 EUR
A10816.14 A10816.03 A10816.06
Ruthenium(IV)oxid, wasserfrei 99.9% (Metall-Basis)
Ruthenium(IV)oxid
Purity: 99.9% CAS No.: 12036-10-1 Molecular Formula: RuO2 Formula Weight: 133.07 Odour: Odourless Melting Point: 1200° subl. UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00011210
Formel: O₂Ru
Molecular Weight: 133,07 g/mol
Schmelzpunkt: 1200 °C (Subl.)
Dichte: 6,97
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011210
CAS-Nummer: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II