Eisen(II)sulfid, tech.
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Ferrous sulphide
A15569.0B
A15569.0I
A15569.30
A15569.0BEA
109
EUR
A15569.0B
A15569.0I
A15569.30
Eisen(II)sulfid, tech.
Eisen(II)sulfid
CAS No.: 1317-37-9
Molecular Formula: FeS
Formula Weight: 87.91
Odour: Odourless
Melting Point: 1195°
Merck Reference: 14,4058
MDL No.: MFCD00011013
Formel:
FeS Molecular Weight: 87,91 g/mol Schmelzpunkt: 1195 °C Dichte: 4,74 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011013 CAS-Nummer: 1317-37-9 EINECS: 215-268-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,4058 |