Cobalt(II)sulfat Heptahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cobaltsulfat Heptahydrat
A16201.0E
A16201.22
A16201.36
A16201.0EEA
443
EUR
A16201.0E
A16201.22
A16201.36
Cobalt(II)sulfat Heptahydrat ≥98%
Cobalt(II)sulfat Heptahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 10026-24-1
Molecular Formula: CoO4S.7H2O
Formula Weight: 281.10 (154.99anhy)
Odour: Odourless
pH: 4
Merck Reference: 14,2448
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149658
Formel:
CoSO₄·7H₂O Schmelzpunkt: 735 °C Dichte: 2,03 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149658 CAS-Nummer: 10026-24-1 EINECS: 233-334-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2448 |