Cobalt(II)sulfat Heptahydrat ≥97%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cobaltsulfat Heptahydrat
22926.268EA
206
EUR
22926.268
22926.361
Cobalt(II)sulfat Heptahydrat ≥97%, TECHNICAL
Cobalt(II)sulfat Heptahydrat
Formel:
CoSO₄·7H₂O Molecular Weight: 281,1 g/mol Schmelzpunkt: 735 °C Dichte: 2,03 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149658 CAS-Nummer: 10026-24-1 EINECS: 233-334-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,02510 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 97 % |