Nickelsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Nickel(II)sulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
656895-10G 656895-50G
SIAL656895-10GEA 89.1 EUR
SIAL656895-10G SIAL656895-50G
Nickelsulfat, Sigma-Aldrich®
Nickelsulfat
Formel: NiO₄S
Molecular Weight: 154,75 g/mol
Schmelzpunkt: 848 °C
Dichte: 3,543 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011146
CAS-Nummer: 7786-81-4
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06600