Kojisäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-γ-pyron, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyron, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-on
A10760.06 A10760.14 A10760.22
A10760.06EA 43.5 EUR
A10760.06 A10760.14 A10760.22
Kojisäure ≥99%
Kojisäure
Purity: 99% CAS No.: 501-30-4 Molecular Formula: C6H6O4 Formula Weight: 142.11 Odour: Odourless Melting Point: 152-155° Beilstein Reference: 120895 Merck Reference: 14,5317 MDL No.: MFCD00006580
Formel: C₆H₆O₄
Molecular Weight: 142,11 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 152…155 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006580
CAS-Nummer: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 14,5317