Kojisäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-γ-pyron, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyron, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
K3125-10G K3125-25G K3125-5G
SIALK3125-10GEA 296 EUR
SIALK3125-10G SIALK3125-25G SIALK3125-5G
Kojisäure, Sigma-Aldrich®
Kojisäure
Formel: C₆H₆O₄
Molecular Weight: 142,11 g/mol
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 149…152 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006580
CAS-Nummer: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 13,05334