Pentadecan-15-olid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 15-Hydroxypentadecansäurelacton, ω-Pentadecalacton, Oxa-2-cyclohexadecanon, Oxacyclohexadecan-2-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W284009-1KG-K W284009-5KG-K
SIALW284009-1KG-KEA 337 EUR
SIALW284009-1KG-K SIALW284009-5KG-K
Pentadecan-15-olid, Sigma-Aldrich®
Pentadecan-15-olid
Formel: C₁₅H₂₈O₂
Molecular Weight: 240.39 g/mol
MDL: MFCD00039667
CAS-Nummer: 106-02-5
EINECS: 203-354-6